Système de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ Duo Prime
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5400110
736-0901EA 25120 EUR InStock
736-0901
Système de purification des protéines et des acides nucléiques, KingFisher™ Duo Prime
Systèmes de purification des acides nucléiques
Le processeur de particule magnétique KingFisher™ Duo Prime est un système de purification compact et polyvalent, pour les laboratoires nécessitant une purification des acides nucléiques. Il s'ajuste à une utilisation en protéomique et l'isolement des cellules. Il offre une excellente reproductibilité, un temps de manipulation minimal et occupe peu d'espace dans le laboratoire. Disponible en petit volume (10 à 50 µl) ou grand volume (300 à 500 µl), les échantillons sont traités sur le KingFisher™ Duo Prime, grâce à sa conception à tige magnétique interchangeable.
  • Installation facile (prêt à fonctionner en moins de 10 minutes)
  • Configuration flexible avec des têtes magnétiques six et 12 broches pour traiter différents nombres et volumes d'échantillons
  • Lampe UV de 8 W intégrée pour une décontamination facile et efficace
  • Logiciel Thermo Scientific™ BindIt™ pour le contrôle d'instrument programmable et la modification, la création et le téléchargement du protocole (compatible Windows® 7 et 8)
  • Protocoles nouveaux et modifiés à télécharger avec une clé USB
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité