Distributeur de microplaques, Multidrop® Combi nL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5840400
736-0905EA 37202 EUR InStock
736-0905
Distributeur de microplaques, Multidrop® Combi nL
Distributeurs de microplaques
Multidrop® Combi nL assure la distribution uniforme et haut débit de nano-volumes dans des plaques à 1536, 384 et 96 puits pour des laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques. Il assure une distribution dans des plaques de différentes hauteurs, par rangée, colonne ou puits individuels.
  • Distribution précise grâce au récipient sous pression équipé de valves permettant un flux de liquide très précis
  • Fonctionnement haut débit, pouvant être intégré dans diverses plates-formes robotiques
  • Distribue réactifs, diluants, tampons, solutions protéiniques, cellules et billes
  • Fonctionnement simple: affichage graphique avec menus intuitifs ou logiciel PC FILLit
  • Réduction des frais de réactifs: distribution de faibles volumes et volumes morts minimaux
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité