Benzophénone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Diphenylmethanone, Diphenyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
73664-5G-F
73664-5G-FEA 53.2 EUR InStock
73664-5G-F
Benzophénone, Supelco®
Benzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 305.4 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1.085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01099
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13132c96fea4aa6ed0715e0b15a57e42dcbd86a5&vid=4f80c9e21bad451d48d48c4aecfb573f70e9190d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité