Plaques de cristallisation, CrystalStar™, plaques à 1536 puits IMP@CT™
Fournisseur: Greiner Bio-One
656190_200
737-3507EA 124 EUR InStock
737-3507
Plaques de cristallisation, CrystalStar™, plaques à 1536 puits IMP@CT™
Microplaques Plaques de cristallisation
Les plaques de cristallisation IMP@CT™ sont conçues pour les applications par micro-lot dans l'huile et se caractérisent par des puits coniques à fond plat.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité