Tween® 20 (Polysorbate), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
7374.1000EA 94.08 EUR InStock
7374.1000
Tween® 20 (Polysorbate), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité