Plaques à puits profonds, 96 et 48 puits, Axygen®
Fournisseur: Corning
P-DW-500-C-SI
738-0188EA 156 EUR InStock
738-0188
Plaques à puits profonds, 96 et 48 puits, Axygen®
Microplaques Microplaques deepwell
En PP. Utilisées pour la collecte d'échantillons, la culture des cellules et le stockage à long terme.
  • Excellente résistance chimique et thermique jusqu'à −80 °C
  • Peuvent supporter une centrifugation à 4000×g
Deux types de tapis de scellage sont adaptés pour une utilisation avec ces plaques:
Les tapis de scellage AxyMat™ sont conçus pour des applications de stockage et de criblage à rendement élevé. En silicone, ils peuvent être autoclavés et, après avoir été nettoyés à l'eau de javel et rincés à l'éthanol, ils peuvent également être réutilisés. Les tapis de scellage AxyMat™ sont perforables et étanches, parfaits pour les processus automatisés et ils peuvent être utilisés dans des environnements où la température passe en dessous de zéro.
ImpermaMat™ sealing mats are chemically resistant. They are made for use in assays involving strong solvents such as DMSO and similarly harsh solvents. Re-usable. They feature a tight seal to the plate so there is no sample evaporation or well-to-well evaporation. Usable within a wide temperature range: from −80 up to +121 °C.
ImpermaMat™ sealing mats are chemically resistant.  They are made for use in assays involving strong solvents such as DMSO and similarly harsh solvents.  Re-usable.  They feature a tight seal to the plate so there is no sample evaporation or well-to-well evaporation. Usable within a wide temperature range: from −80 °C up to +121 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité