Film de scellage, auto-adhésif, pour mesure de la luminescence
Fournisseur: Brand
701371
738-3001EA 71.1 EUR InStock
738-3001
Film de scellage, auto-adhésif, pour mesure de la luminescence
Scellés Microplaque Sceaux
Film de scellage noir en vinyle particulièrement adapté aux mesures de fluorescence en raison de ses caractéristiques d'absorption de la lumière. Plage de températures : –40 °C à +80 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité