Microplate sealing tape
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
9503130
738-3002EA 38.7 EUR InStock
738-3002
Microplate sealing tape
Scellés Microplaque Sceaux
Ruban de scellage adhésif pour microplaques. Plage de température : –30 à +80 °C.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité