Formaline solution 10%, BAKER, neutralisée, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
7385.9020EA 93.1 EUR InStock
7385.9020
Formaline solution 10%, BAKER, neutralisée, J.T.Baker®
Formalin
Formule: CH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003274
Numéro CAS: 50-00-0
ONU: 2209
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Formaldehyde (HCHO) 38 - 42 g/l
pH at 25°C 6.8 - 7.2
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité