Potassium dihydrogénophosphate 98.0-100.5% (base substance sèche) NF, ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Attention
7390-19EA 0 EUR InStock
7390-19
Potassium dihydrogénophosphate 98.0-100.5% (base substance sèche) NF, ACS, J.T.Baker®
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
GMP Manufactured Product
Meets N.F. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 98.0 - 100.5 %
NF - Assay (KH₂PO₄) (dried basis) 98.0 - 100.5 %
NF - Arsenic (As) ≤3 ppm
NF - Fluoride (F) ≤10 mg/kg
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
NF - Insoluble Substances ≤0.2 %
NF - Lead (Pb) ≤5 ppm
NF - Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
ACS - Assay (KH₂PO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
ACS - Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
ACS - Sodium (Na) ≤0.005 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Solubility (10 in 100) Passes Test
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité