Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tween® 80 (Polysorbate), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor

7394.0500EA 91.78 EUR InStock
7394.0500
Tween® 80 (Polysorbate), BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Tween® 80 (Polysorbate)


Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082107
Numéro CAS: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Merck Index: 13,07664
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité