di-Sodium tétraborate décahydraté 99.0-105.0% NF, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
Synonyms: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
7418-26EA 0 EUR InStock
7418-26
di-Sodium tétraborate décahydraté 99.0-105.0% NF, Macron Fine Chemicals™
di-Sodium tétraborate décahydraté
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
MW: 381,37 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
ATTEINDRE: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets N.F. Requirements
GMP Manufactured Product
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical 99.0 - 105.0 %
NF - Assay (Na₂B₄O₇·10H₂O) 99.0 - 105.0 %
NF - Carbonate and Bicarbonate Passes Test
NF - Identification A Passes Test
NF - Identification B Passes Test
Appearance (colorless crystals or white crystalline powder)
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental
impurities for this product is available on the associated Product
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité