Organic reference standard, Padimate O, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
74309-1ML
74309-1MLEA 99.8 EUR InStock
74309-1ML
Organic reference standard, Padimate O, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Padimate O is a tertiary amine derivative of p-aminobenzoic acid (PABA), which is commonly used as a sunscreen agent in cosmetics and other sunscreen formulations due to its ability to absorb ultraviolet radiations.
Padimate O may be used as a reference standard in the determination of padimate O in cosmetics using high performance liquid chromatography (HPLC).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a62cb1b4cb376ecfd6fbe34780975af78f972736&vid=0ded9dbf7892931cc2561ec1e772b53656112c22&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité