Sodium hydrogénosulfate monohydraté, cristaux blancs, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Danger
7432-20EA 0 EUR InStock
7432-20
Sodium hydrogénosulfate monohydraté, cristaux blancs, AR®, Macron Fine Chemicals™
Hydrogénosulfate de sodium monohydraté
Formule: NaHSO₄·H₂O
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149210
Numéro CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Solubility (10 in 50) Passes Test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Acidity (as H₂SO₄) 35 - 37 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Insoluble Matter and NH₄OH Precipitate ≤0.005 %
Calcium and Magnesium Precipitate ≤0.005 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Appearance (white crystals)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité