Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Hydroquinone
Fournisseur: Merck
74347-100MG
74347-100MGEA 86.1 EUR InStock
74347-100MG
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Hydroquinone
Étalons Étalons organiques
  • GHS signal: GHS08, GHS05, GHS07, GHS09
Certifications: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR including uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Attention: P273 - P280 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338 - P308 + P313
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7101e7841bd5d690d2055960003b83d23f50ce5&vid=f7101e7841bd5d690d2055960003b83d23f50ce5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité