Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ charbon-amino
Fournisseur: Avantor
7450-07EA 348 EUR InStock
7450-07
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ charbon-amino
Colonnes pour chromatographie
BAKERBOND spe™ Amino-Charbon est une colonne pour extraction en phase solide à double phase remplie de charbon actif sphérique (couche inférieure) et d'une phase de silice modifiée aminopropyle (couche supérieure) aux propriétés anioniques faibles polaires. Conçue pour l'analyse des résidus de pesticides dans les produits agricoles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité