1-Octadécanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
74723-5G
74723-5GEA 125 EUR InStock
74723-5G
1-Octadécanol, Supelco®
1-Octadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Point d'ébullition: 336 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 0.805…0.815 g/cm³ (60 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002823
Numéro CAS: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 12,08960
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=279decbc0bf3241254c13772e98feeaa0903cd03&vid=35ba575e1e2915cbeef04fe7c0ae6dbea0bbc092&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité