Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Aqua
Fournisseur: Avantor
7490-08EA 380 EUR InStock
7490-08
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Aqua
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes pour extraction en phase solide ont été conçues pour l’extraction et le nettoyage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans l’eau, dont les 16 principaux HAP polluants EPA, et pour de nombreuses applications ayant recours à différentes colonnes SPE.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité