Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN] (violetFluor® 450)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
75-4301-U100
75-4301-U100EA 108 EUR InStock
75-4301-U100
Rat IgG1 Isotype Control [clone: HRPN] (violetFluor® 450)
Anticorps
The HRPN immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The HRPN immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for rat IgG1 antibodies.
Type: Control
Antigen: HRPN
Clonality:
Clone: HRPN
Conjugation: violetFluor™ 450
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: N/A
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité