Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (violetFluor® 450)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
75-4714-U100
75-4714-U100EA 127 EUR InStock
75-4714-U100
Mouse IgG1 Isotype Control [clone: MOPC-21] (violetFluor® 450)
Anticorps
The MOPC-21 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The MOPC-21 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG1 antibodies.
Type: Control
Antigen: MOPC-21
Clonality: Monoclonal
Clone: MOPC-21
Conjugation: violetFluor™ 450
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité