Caféine, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
MQ100
75035-5G-F
75035-5G-FEA 50.9 EUR InStock
75035-5G-F
Caféine, Supelco®
Caféine
Formule: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194.19 g/mol
Point de fusion: 235…239 °C
Densité: 1.23 g/cm³ (19 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005758
Numéro CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Merck Index: 13,01636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e768db64f5fd9822647a6bd52ad29b93f1a315fa&vid=e875375a0b064eae42b139e3a9491d42d6180a3a&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité