Organic reference standard, Piperine, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
75047-50MG
75047-50MGEA 64.9 EUR InStock
75047-50MG
Organic reference standard, Piperine, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Piperine is an amide isolated from the plant, Piper longum. It is a known inhibitor of hepatic and intestinal glucuronidation. Piperine is found to exhibit pharmacological properties like antitumor, antipyretic and anti-inflammatory activities.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2af8a18fdfd2e48f4400b654fceb1010ba5418fa&vid=2af8a18fdfd2e48f4400b654fceb1010ba5418fa&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité