Sulfate de sodium et d'octyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
75073-10G
75073-10GEA 427 EUR InStock
75073-10G
Sulfate de sodium et d'octyle, Supelco®
Sulfate de sodium et d'octyle
Formule: C₈H₁₇NaO₄S
Point de fusion: 181…183 °C
Densité: 1.266 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007470
Numéro CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11075d1926e9fac49cbd10f57b3a106ab0981011&vid=2e55626d4de228367fc83a9de6747d853170b664&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité