Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-A
Fournisseur: Avantor
7511-04EA 464 EUR InStock
7511-04
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-A
Colonnes pour chromatographie
Cette colonne pour extraction en phase solide a été conçue pour l’extraction des PCB dans l’huile (échantillons sales) en combinaison avec du gel de silice SPE.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité