4-Aminophenylphosphate sodium salt, hydraté ≥98.0% (par CCM) pour analyses, qualité électrochimique, Supelco®
Fournisseur: Merck
75113-100MG
75113-100MGEA 188 EUR InStock
75113-100MG
4-Aminophenylphosphate sodium salt, hydraté ≥98.0% (par CCM) pour analyses, qualité électrochimique, Supelco®
4-Aminophenylphosphate sodium salt
4-Aminophenyl phosphate monosodium salt hydrate may be used as a reagent for the sensitive detection and estimation of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) in undiluted serum developed via the process of electrochemical enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Formule: C₆H₇NO₄P·Na·4.0H₂O
Numéro CAS: 108084-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47d22e64e0ebb00247e57a4a2e41be9366543da3&vid=9af7cb566012997942bbfc6ee2de846ccde4bf8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité