1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
75169-100MG
75169-100MGEA 161 EUR InStock
75169-100MG
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, Supelco®
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one
Formule: C₇H₅NOS
Numéro MDL: MFCD00044001
Numéro CAS: 2634-33-5
EINECS: 220-120-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=910a034c7eb313f4022e0195c357e255e6a1e739&vid=23536031edb19c7f3f97de7e10e2b0cf27cc6b28&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité