Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Fournisseur: Avantor
7518-08EA 391.37 EUR InStock
7518-08
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Colonnes pour chromatographie
Cette colonne pour extraction en phase solide a été conçue pour l’extraction et le nettoyage des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans le sol, dont les 16 principaux HAP polluants EPA, et pour de nombreuses applications ayant recours à différentes colonnes SPE.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité