Système de traitement des colonnes SPE en PTFE, J.T. Baker®
Fournisseur: Avantor
7520-94EA 1589.68 EUR InStock
7520-94
Système de traitement des colonnes SPE en PTFE, J.T. Baker®
Pièges à vide
Les systèmes de traitement des colonnes en PTFE SPE-12G sont des chambres de vide en PTFE à la conception spéciale permettant de traiter 12 échantillons simultanément. Ils offrent la flexibilité du traitement d’appareils SPE de hauteurs, diamètres ou formats différents pendant la même expérience. Ils comprennent une chambre de vide en verre borosilicaté, un opercule en polyamide blanc qui inclue 12 connecteurs Luer en PTFE, des capuchons (12×) pour opercule, un joint en PE, 12 robinets d’arrêt Luer en PP et un kit de portoir de collecte d'échantillons en PTFE.
Information de livraison: More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité