Enantate de méthyle, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
75218-5ML
75218-5MLEA 175 EUR InStock
75218-5ML
Enantate de méthyle, Supelco®
Enantate de méthyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 172 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009537
Numéro CAS: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
Merck Index: 12,04695
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a710869fe9a4362371f362626cc3409c90e1d2ab&vid=a1ff4089c49560a82942be68f20c7a5b36e53e74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité