Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-N
Fournisseur: Avantor
7524-04EA 380 EUR InStock
7524-04
Colonnes SPE pour applications spéciales, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-N
Colonnes pour chromatographie
Cette colonne pour extraction en phase solide a été conçue pour l’extraction des PCB dans l’huile.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité