Anhydride phtalique 160 g/l dans la pyridine, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Danger
7526.2500EA 269.84 EUR InStock
7526.2500
Anhydride phtalique 160 g/l dans la pyridine, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Anhydride phtalique
Formule: C₈H₄O₃
Point d'éclair: 17 °C
Numéro MDL: MFCD00005918
Numéro CAS: 85-44-9
ONU: 2924
ADR: 3 (8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Color (APHA) Max. 100
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité