Acide osmique solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Danger
75633-2ML
75633-2MLEA 147 EUR InStock
75633-2ML
Acide osmique solution, Sigma-Aldrich®
Acide osmique
Osmium tetroxide solution has been used as a fixative in electron microscopy.
Formule: O₄Os
Densité: 1.0 g/mL (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011150
Numéro CAS: 20816-12-0
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité