Rouge Congo, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), Sodium 3,3'-([1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(diazene-2,1-diyl))bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate), CI 22120, Direct Red 28
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
75768-25MG
75768-25MGEA 147 EUR InStock
75768-25MG
Rouge Congo, Supelco®
Rouge Congo
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696.67 g/mol
Point de fusion: > 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 12,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b2e073f7e134e244e449ac0f8071774ba7da937&vid=ec4b5a585676a7e6953b9f429692e72504f26d5f&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité