7201.03600EA
500
EUR
InStock
7201.03600
7201.04500
7201.06750
7203.00372
7301.00225
7501.00225
7301.00900
7301.01125
7801.01350
7601.04000
7601.03375
7200.00001
7511.00225
7201.09000
7501.00450
7504.02250
7504.04500
7291.04500
7291.06750
7591.00225
7205.04500
7801.60000
7301.02250
7601.04500
7601.03000
7503.03375
7304.00225
7301.00090
7303.00225
7812.05000
7503.00225
7504.00450
7504.00045
7891.60000
7583.0005
7812.06000
7812.11100
7301.02700
7203.03375
7691.03375
7201.02700
7201.03375
7301.00450
7812.00600
7812.09000
7812.00500
710-2051
710-2052
710-2056
710-2057
710-2058
710-2059
710-2060
710-2061
VWR® MediaBag Dehydrated Culture Media in Bags
Milieux pour microbiologie
Milieux prêts à l'emploi de microbiologie
Chaque sachet contient une quantité pré-pesée de milieu granulé, à double emballage et irradié. Pour un enrichissement juste à temps - ajouter de l'eau stérile et le matériel d'échantillon.
- Faible encombrement, aucun flacon ne venant occuper l'espace
- Longue durée de conservation
- Pas d'autoclavage et solubilité optimale
- Conditions de travail sans poussière
MediaBag, eau peptonée tamponnée (EPT), irradié
Non selective pre-enrichment broth to increase recovery of bacteria, particularly pathogenic Enterobacteriaceae from foodstuffs. The culture medium complies with ISO 6579:2002.
The lab-blender bag contains 5,75 g of BPW to which 225 ml of sterile water and 25 g (or 25 ml) of sample material is added.
More media are available on request.
The following media are approved for the bag system:
Certifications: Composition conforme aux méthodes standard, telles que ISO, AFNOR, NMKL, etc.
Conditionnement: Formulations et formats d'emballage spéciaux disponibles sur demande.