Organic reference standard, Dimethyl sulfide, analytical standard, Supelco®
Fournisseur: Merck
76048-100MG
76048-100MGEA 119 EUR InStock
76048-100MG
Organic reference standard, Dimethyl sulfide, analytical standard, Supelco®
Étalons Étalons organiques
Dimethyl sulfide is found to be the most abundant volatile thioether, which can find applications as a flavor enhancing agent in food. It can undergo oxidation in the process of malting and kilning, to yield dimethyl sulfoxide (DMSO).
Conditionnement: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0159364deee48374b2345282ce89d251de41283d&vid=0159364deee48374b2345282ce89d251de41283d&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité