Cœur
Fournisseur: 3B Scientific
1000267
761-0006EA 0 EUR InStock
761-0006
Cœur
Modèles Modèles de biologie humaine
L'anatomie du cœur humain est détaillée avec les ventricules, les oreillettes, les vaisseaux sanguins et l'aorte.
  • La paroi antérieure du cœur est amovible et permet d'étudier les ventricules
  • Sur support amovible
La paroi antérieure du cœur est amovible et permet d'étudier les ventricules.
Information de livraison: Delivered on removable stand.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité