Coupe de la peau
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1000290
761-0007EA 76 EUR InStock
761-0007
Coupe de la peau
Modèles Modèles de biologie humaine
The two halves of this relief model show the three layers of hairy and hairless skin in order to make the differences clear.
En détail avec les follicules pileux, les glandes sébacées, les glandes sudoripares, le récepteur, les nerfs et les vaisseaux.
Informations de commande: On base.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité