Modèles de cellules animales et végétales
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1005124
761-0014EA 0 EUR InStock
761-0014
Modèles de cellules animales et végétales
Modèles Modèles de botanique
Modèles agrandis d'une cellule animale et d'une cellule végétale.
  • Douze photographies prises au microscope électronique, qui mettent en évidence les différentes structures tissulaires
  • Les structures sont numérotées et identifiées
  • Les illustrations sont reproductibles, pour être utilisées lors d'essais
Modèles pour servir de support visuel à l'enseignement sur les structures cellulaires, leurs similitudes et leurs différences.
Information de livraison: Livré avec support d'enseignement en anglais.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité