Blocs de construction des acides nucléiques
Fournisseur: 3B Scientific
1005127
761-0015EA 0 EUR InStock
761-0015
Blocs de construction des acides nucléiques
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Coloured units representing phosphoric acids, purines and pyrimidines, for constructing DNA, t-RNA and RNA helices.
Utile pour expliquer la réplication et la transcription
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité