Trousse de dissection
Fournisseur: BREUKHOVEN
16637
761-0035EA 0 EUR InStock
761-0035
Trousse de dissection
Trousses à dissection
Cette boîte empilable en plastique transparent contient les éléments suivants:
  • Une pincette droite (130 mm)
  • Cinq bistouris en forme de lancette
  • Un porte-bistouri en acier inoxydable
  • Une paire de ciseaux droits
  • Deux aiguilles à dissection droites
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité