Joulemètre avec couvercle
Fournisseur: BREUKHOVEN
27911
761-0049EA 0 EUR InStock
761-0049
Joulemètre avec couvercle
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités de thermodynamique
Pour la détermination de la chaleur spécifique de solides et liquides. Intérieur en aluminium, extérieur en plastique. Couvercle en plastique avec passage pour thermomètre, une tige d`agitation, un thermostat plongeant de 12 ohm avec raccord 4 mm.
  • Tension 10V
  • Capacité 200 ml
Hauteur 130 mm, Ø 95 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité