Tube de circulation
Fournisseur: BREUKHOVEN
31270
761-0065EA 0 EUR InStock
761-0065
Tube de circulation
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités de thermodynamique
Tubes en verre Pyrex® en carré, avec ouverture de remplissage. Les différences de densité entre l'eau froide et l'eau chaude permettent la circulation de l'eau. Cette circulation peut être mise en évidence en ajoutant des pigments dans l'eau.
  • Dimensions: 210×210 mm, tube Ø 20 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité