Modèle moléculaire d'ADN en deux couches, Molymod®
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES
MKS-122-2
761-0107EA 0 EUR InStock
761-0107
Modèle moléculaire d'ADN en deux couches, Molymod®
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Cet ensemble est conçu pour l'apprentissage des structures phosphatées de purine, pyrimidine et d'oxyribose ainsi que leurs relations dans l'ADN.
Les deux couches peuvent se mettre sur un support et le modèle peut être démonté pour le rangement.
Informations de commande: Comprend 128 atomes, 150 liaisons, une liaison d'éloignement et un support.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité