Modèle moléculaire: ensemble organique
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES
MMS-008
761-0111EA 21.3 EUR InStock
761-0111
Modèle moléculaire: ensemble organique
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Ensemble organique très détaillé, pour étudiants de niveau avancé.
Atomes: 20 hydrogène (blanc), 12 carbone (noir), 6 oxygène (rouge), 4 halogène (vert), 4 azote (bleu), 2 soufre (jaune), 1 phosphore (mauve), 1 métal (gris).
Liaisons: 26 grises moyennes, 10 longues grises flexibles, 26 courtes blanches; un outil de démontage de liaison.
Conditionnement: Emballé dans une boîte en plastique, avec mode d'emploi.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité