Modèle moléculaire: Biochimie pour étudiants
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES
MMS-010
761-0113EA 0 EUR InStock
761-0113
Modèle moléculaire: Biochimie pour étudiants
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Modèle ouvert pour faire des structures biochimiques de base.
Atomes: 21 carbone (1 atome, 2 tétra, 9 tribipyr) ), 13 oxygène (11 ang, 2 mono), 25 hydrogène (22 mono, 3 lin), 11 azote (3 tétra, 6 tribipyr, 2 ang), 1 soufre (ang), 1 phosphore (tétra).
Liaisons: 40 liaisons grises moyennes.
Conditionnement: Dans une boîte synthétique avec instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité