Modèles moléculaires orbitaux
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES
MOS-900-4
761-0114EA 0 EUR InStock
761-0114
Modèles moléculaires orbitaux
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Quatre configurations d'orbitales moléculaires: Benzène, éthane, éthylène et acétylène.
Les modèles décrivent des liaisons sigma et pi et de l'hybridation et la délocalisation électronique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité