Modèle moléculaire: Répulsion des paires électroniques
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES
MOS-902-8
761-0116EA 0 EUR InStock
761-0116
Modèle moléculaire: Répulsion des paires électroniques
Modèles Modèles de biologie moléculaire
Paires d'électrons libres représentées par des boules brunes.
Deux autres nuages ​​d'électrons en forme de poire inclus illustrent l'ion hydronium qui forme un ion hydrogène à partir de l'acide chlorhydrique.
Informations de commande: Ces composants permettent la construction de huit modèles qui illustrent les liaisons de l'acide chlorhydrique (droites), le chlorure de béryllium (droites), l'eau (en biais), le trihydrure de bore (plat trigonal), l'ammoniac (pyramidal), le méthane (tétraédrique), le pentachlorure de phosphore (bipyramidale trigonale) et l'hexafluorure de soufre (octaédrique).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité