Modèle cellulaire végétal
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1000524
761-0135EA 292 EUR InStock
761-0135
Modèle cellulaire végétal
Modèles Modèles de botanique
Ce modèle cellulaire de 20 cm de diamètre permettent d'explorer la structure des cellules végétales.
Le carnet de notes de l'enseignant du modèle cellulaire végétal inclut des informations générales, des notions de base, un document ozalid, deux transparents couleur, une structure clé et un glossaire.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité