Poster, dependence chart
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1001618
761-0138EA 21 EUR InStock
761-0138
Poster, dependence chart
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de physiologie et santé
  • Convenient poster size (50×67 cm)
  • Can be written on with non permanent markers and then wiped off
  • Lamination ensures the chart does not curl up at the edges
  • UV treatment prevents fading over time
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité