Acrylate d'éthyle stabilisé, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
76130-5ML-F
76130-5ML-FEA 69.9 EUR InStock
76130-5ML-F
Acrylate d'éthyle stabilisé, Supelco®
Acrylate d'éthyle
Formule: C₅H₈O₂
Numéro MDL: MFCD00009188
Numéro CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
ONU: 1917
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b8fbd5d6ee6889c8507bf3d74fa75aa446d7ded&vid=da52ef78af92ca4b9329c60bb879e3724368bee0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité